Imprimer
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 142 EUR
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783030
Numéro CAS: 7398-42-7
ONU: 1759
ADR: 8,III