Imprimer
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR50983-1G OR50983-25G OR50983-5G
APOSOR50983-1GEA 31.9 EUR
APOSOR50983-1G APOSOR50983-25G APOSOR50983-5G
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834771
Numéro CAS: 1245647-50-0