Imprimer
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR50927-100MG OR50927-1G OR50927-250MG
APOSOR50927-100MGEA 27.7 EUR
APOSOR50927-100MG APOSOR50927-1G APOSOR50927-250MG
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398740
Numéro CAS: 1261653-43-3