Imprimer
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR50907-10G OR50907-1G OR50907-5G
APOSOR50907-10GEA 328 EUR
APOSOR50907-10G APOSOR50907-1G APOSOR50907-5G
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate
Formule: C₁₂H₁₂BrClO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12407164
Numéro CAS: 340148-60-9