Imprimer
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR50625-1G OR50625-250MG
APOSOR50625-1GEA 654 EUR
APOSOR50625-1G APOSOR50625-250MG
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Formule: C₉H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26520854
Numéro CAS: 93273-64-4