Imprimer
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500036-100MG OR500036-250MG
APOSOR500036-100MGEA 114 EUR
APOSOR500036-100MG APOSOR500036-250MG
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₇H₆ClN₃
MW: 167.596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834589
Numéro CAS: 929074-44-2