6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR500032-100MG
OR500032-250MG
APOSOR500032-100MGEA
81.2
EUR
APOSOR500032-100MG
APOSOR500032-250MG
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule:
C₉H₈BrNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16249550 Numéro CAS: 681246-49-1 |