Imprimer
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500031-10G OR500031-1G OR500031-5G
APOSOR500031-10GEA 0 EUR
APOSOR500031-10G APOSOR500031-1G APOSOR500031-5G
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27988163
Numéro CAS: 1449693-24-6