Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 451 EUR
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.468 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18415475
Numéro CAS: 1261786-46-2