Imprimer
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500011-100MG OR500011-250MG OR500011-1G
APOSOR500011-100MGEA 84.1 EUR
APOSOR500011-100MG APOSOR500011-250MG APOSOR500011-1G
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇BrO₂
MW: 203.033 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391433
Numéro CAS: 666747-04-2