Imprimer
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500010-1G OR500010-250MG
APOSOR500010-1GEA 84.1 EUR
APOSOR500010-1G APOSOR500010-250MG
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol 95+%
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038291
Numéro CAS: 876299-47-7