Imprimer
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500002-100MG OR500002-250MG
APOSOR500002-100MGEA 27.7 EUR
APOSOR500002-100MG APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₇H₁₂N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18914312
Numéro CAS: 1303968-08-2