Imprimer
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4971-5G OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA 313 EUR
APOSOR4971-5G APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₉
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216966
Numéro CAS: 13992-25-1