Imprimer
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 328 EUR
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Formule: C₇H₉N₃O₃S
MW: 215.23 g/mol
Point de fusion: 228…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665741
Numéro CAS: 100524-19-4