Imprimer
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
OR49065-1G OR49065-250MG
APOSOR49065-1GEA 235 EUR
APOSOR49065-1G APOSOR49065-250MG
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂O
MW: 227.058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17926335
Numéro CAS: 1207557-36-5