Imprimer
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR49061-1G OR49061-250MG
APOSOR49061-1GEA 106 EUR
APOSOR49061-1G APOSOR49061-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Formule: C₆H₅ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016123
Numéro CAS: 1234616-50-2