Imprimer
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4859-5G OR4859-25G OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4859-5G APOSOR4859-25G APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242.227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016507
Numéro CAS: 85-57-4
EINECS: 201-616-4