Imprimer
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4843-10G OR4843-1G OR4843-5G
APOSOR4843-10GEA 1420 EUR
APOSOR4843-10G APOSOR4843-1G APOSOR4843-5G
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Formule: C₉H₇NO₃S₂
MW: 241.287 g/mol
Point de fusion: 280…282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00631699
Numéro CAS: 5825-36-5