4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR48265-1G
OR48265-250MG
APOSOR48265-1GEA
677
EUR
APOSOR48265-1G
APOSOR48265-250MG
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Formule:
C₈H₁₁NO Point de fusion: 121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03844647 Numéro CAS: 134855-88-2 |