Imprimer
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48259-1G OR48259-5G OR48259-25G
APOSOR48259-1GEA 0 EUR
APOSOR48259-1G APOSOR48259-5G APOSOR48259-25G
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012734
Numéro CAS: 63037-63-8