Imprimer
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR48125-1G OR48125-250MG
APOSOR48125-1GEA 545 EUR
APOSOR48125-1G APOSOR48125-250MG
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739064
Numéro CAS: 145414-31-9