Imprimer
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48122-25G OR48122-5G OR48122-100G
APOSOR48122-25GEA 58 EUR
APOSOR48122-25G APOSOR48122-5G APOSOR48122-100G
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007686
Numéro CAS: 68817-71-0