Imprimer
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48117-1G OR48117-250MG
APOSOR48117-1GEA 84.1 EUR
APOSOR48117-1G APOSOR48117-250MG
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31700579
Numéro CAS: 1856321-53-3