Imprimer
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 574 EUR
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27942409
Numéro CAS: 1232505-77-9