Imprimer
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48103-1G OR48103-250MG OR48103-5G
APOSOR48103-1GEA 364 EUR
APOSOR48103-1G APOSOR48103-250MG APOSOR48103-5G
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397774
Numéro CAS: 848444-83-7