Imprimer
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48095-1G OR48095-250MG
APOSOR48095-1GEA 30.6 EUR
APOSOR48095-1G APOSOR48095-250MG
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32111677
Numéro CAS: 86797-83-3