Imprimer
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48093-1G OR48093-250MG
APOSOR48093-1GEA 77 EUR
APOSOR48093-1G APOSOR48093-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21728893
Numéro CAS: 1503889-91-5