Imprimer
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480883-1G OR480883-5G
APOSOR480883-1GEA 339 EUR
APOSOR480883-1G APOSOR480883-5G
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
6-(Chloromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09040306
Numéro CAS: 2644-82-8