Imprimer
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480875-1G OR480875-5G
APOSOR480875-1GEA 282 EUR
APOSOR480875-1G APOSOR480875-5G
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Formule: C₅H₅ClN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19982294
Numéro CAS: 1337879-54-5