Imprimer
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480851-1G OR480851-500MG
APOSOR480851-1GEA 563 EUR
APOSOR480851-1G APOSOR480851-500MG
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide
Formule: C₇H₈BrN·BrH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22200150
Numéro CAS: 76915-53-2