Imprimer
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480811-1G OR480811-5G
APOSOR480811-1GEA 482 EUR
APOSOR480811-1G APOSOR480811-5G
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₆
MW: 281.261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18252486
Numéro CAS: 374816-32-7