Imprimer
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR48077-1G OR48077-250MG
APOSOR48077-1GEA 654 EUR
APOSOR48077-1G APOSOR48077-250MG
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22491127
Numéro CAS: 1701815-08-8
ONU: 3261
ADR: 8,III