Imprimer
Sodium 5-hydroxypentanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48075-1G OR48075-5G
APOSOR48075-1GEA 0 EUR
APOSOR48075-1G APOSOR48075-5G
Sodium 5-hydroxypentanoate 95%
Sodium 5-hydroxypentanoate
Formule: C₅H₉O₃·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22192345
Numéro CAS: 37435-69-1