Imprimer
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480672-100G OR480672-25G
APOSOR480672-100GEA 870 EUR
APOSOR480672-100G APOSOR480672-25G
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314052
Numéro CAS: 23815-28-3