Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480465-1G
OR480465-2G
OR480465-5G
APOSOR480465-1GEA
306
EUR
APOSOR480465-1G
APOSOR480465-2G
APOSOR480465-5G
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formule:
C₁₀H₁₂BrNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02662702 Numéro CAS: 500718-16-1 |