Imprimer
Isoquinoline-8-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Cyano-2-azanaphthalene, 8-Cyanoisoquinoline
OR48040-1G OR48040-500MG
APOSOR48040-1GEA 99.2 EUR
APOSOR48040-1G APOSOR48040-500MG
Isoquinoline-8-carbonitrile
Isoquinoline-8-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
MW: 154.168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699232
Numéro CAS: 362606-11-9