Imprimer
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480288-1G OR480288-500MG
APOSOR480288-1GEA 373 EUR
APOSOR480288-1G APOSOR480288-500MG
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
4-Amino-3-hydroxypiperidine
Formule: C₅H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22533520
Numéro CAS: 1391004-19-5