Imprimer
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480278-100MG OR480278-1G OR480278-500MG
APOSOR480278-100MGEA 152 EUR
APOSOR480278-100MG APOSOR480278-1G APOSOR480278-500MG
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₁₁H₉ClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12402643
Numéro CAS: 56875-59-3