Imprimer
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480242-1G OR480242-250MG OR480242-500MG
APOSOR480242-1GEA 373 EUR
APOSOR480242-1G APOSOR480242-250MG APOSOR480242-500MG
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797404
Numéro CAS: 1079178-22-5