Imprimer
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480235-1G OR480235-250MG
APOSOR480235-1GEA 380 EUR
APOSOR480235-1G APOSOR480235-250MG
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738689
Numéro CAS: 885273-42-7