Imprimer
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480226-1G OR480226-250MG OR480226-500MG
APOSOR480226-1GEA 1050 EUR
APOSOR480226-1G APOSOR480226-250MG APOSOR480226-500MG
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₂·ClH
MW: 151.591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093482
Numéro CAS: 60103-01-7