Imprimer
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480210-1G OR480210-250MG OR480210-500MG
APOSOR480210-1GEA 306 EUR
APOSOR480210-1G APOSOR480210-250MG APOSOR480210-500MG
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00230534
Numéro CAS: 140112-97-6