Imprimer
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR47844-1G OR47844-250MG OR47844-5G
APOSOR47844-1GEA 522 EUR
APOSOR47844-1G APOSOR47844-250MG APOSOR47844-5G
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Formule: C₉H₈BrNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28399181
Numéro CAS: 57807-35-9