Imprimer
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR47838-1G OR47838-250MG
APOSOR47838-1GEA 26.1 EUR
APOSOR47838-1G APOSOR47838-250MG
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200407
Numéro CAS: 13908-47-9