Imprimer
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR475188-1G OR475188-250MG
APOSOR475188-1GEA 719 EUR
APOSOR475188-1G APOSOR475188-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28550088
Numéro CAS: 1780993-51-2