Imprimer
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR475182-1G OR475182-250MG
APOSOR475182-1GEA 201 EUR
APOSOR475182-1G APOSOR475182-250MG
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32066849
Numéro CAS: 2414145-16-5