Imprimer
N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR475069-1G OR475069-250MG
APOSOR475069-1GEA 574 EUR
APOSOR475069-1G APOSOR475069-250MG
N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31695673
Numéro CAS: 2413937-39-8