Imprimer
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471727-100MG OR471727-1G OR471727-250MG
APOSOR471727-100MGEA 551 EUR
APOSOR471727-100MG APOSOR471727-1G APOSOR471727-250MG
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
Formule: C₉H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255577
Numéro CAS: 1256823-20-7