Imprimer
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471720-1G OR471720-250MG
APOSOR471720-1GEA 1200 EUR
APOSOR471720-1G APOSOR471720-250MG
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695765
Numéro CAS: 2243974-49-2