Imprimer
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471714-1G OR471714-250MG
APOSOR471714-1GEA 801 EUR
APOSOR471714-1G APOSOR471714-250MG
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
4'-Amino-3'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411008
Numéro CAS: 6953-83-9